Gamma/beeta-säteilysterilointi-indikaattorit
Toimittaja: Südpack Medical
489-0004EA 181 EUR
489-0004 489-0005 489-0099
Gamma/beeta-säteilysterilointi-indikaattorit
Sterilointi-indikaattori
Levyjä on saatavana useissa tyhjissä tai painetuissa versioissa.
489-0004-indikaattorissa on teksti 'red is gamma exposed' (punainen on gammasäteilytetty).
489-0099- ja 489-0005-indikaattorit muuttuvat keltaisesta punaiseksi gamma/beeta-säteilytyksessä.
Pakkaus: 5000 tarran rulla.