Etyleenioksidisterilointi-indikaattorit
Toimittaja: Südpack Medical
489-0097EA 254 EUR
489-0097 489-0098
Etyleenioksidisterilointi-indikaattorit
Sterilointi-indikaattori
Levyjä on saatavana useissa tyhjissä tai painetuissa versioissa.
Sterilointi tapahtuu etyleenioksidilla (ETO).
489-0097-indikaattorin väri muuttuu violetista vihreäksi etyleenioksidikäsittelyssä.
489-0098-indikaattorissa on teksti 'Green is ETO exposed' (vihreä on etyleenioksidikäsitelty)
Pakkaus: 5000 etiketin rulla