Höyrysterilointi-indikaattorit
Toimittaja: Südpack Medical
489-0100EA 193 EUR
489-0100
Höyrysterilointi-indikaattorit
Sterilointi-indikaattori
Steam sterilisation. The labels change colour from pink to dark brown after sterilisation.
Pakkaus: 5 000 tarran rulla