TLC-levyt, TLC- ja HPTLC-selluloosalevyt
Toimittaja: Merck
1.05787.0001EA 365 EUR
1.05787.0001 1.15035.0001 1.05725.0001 1.05574.0001 1.05716.0001 1.05577.0001 1.16092.0001 1.05632.0001 1.15036.0001 1.05730.0001 1.05786.0001 1.05718.0001 1.05565.0001 1.05579.0001 1.05728.0001 1.05552.0001
TLC-levyt, TLC- ja HPTLC-selluloosalevyt
TLC-levyt
Modifioimattomat ja modifioidut selluloosalevyt polaaristen aineiden analysointiin.
Selluloosa on orgaaninen sorbentti, joka sopii erityisen hyvin hydrofiilisten aineiden erotukseen jakaantumiskromatografialla. Tyypillisiä sovelluksia ovat aminohappojen, hiilihydraattien, fosfaattien sekä nukleiinihappojen ja nukleiinihappojohdannaisten analyysit.
Merckin selluloosalevyt ovat perinteisiä TLC- tai HPTLC-levyjä, jotka soveltuvat vaativiin erotuksiin.