Aluslasit, BS 7011
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
631-0907EA 6.3 EUR
631-0907 631-0905 631-0908 631-0906
Aluslasit, BS 7011
Alus- ja peitinlasit Mikroskooppialuslasit
Näiden aluslasien läpinäkymättömän kirjoituspään värin voi valita eri vaihtoehdoista.
  • Kestävät yleisimpiä liuottimia
  • Eivät naarmuunnu tai takerru toisiinsa pinottuina
  • Merkintäalue on aluslasin päällä, jolloin niin sanotun oikean puolen tunnistaminen käy helposti ja nopeasti
Sertifikaatit: BS 7011