2-Propanoli, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Synonyms: Isopropyylialkoholi
3412.9025EA 0 EUR
3412.9025 3412.5000
2-Propanoli, J.T.Baker®
2-Propanoli
Kaava: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
MDL numero: MFCD00011674
CAS-numero: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 99.5 %