Asetoni, BAKER ANALYZED® jäämäanalytiikkaan, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Synonyms:
Propanone
5276.2500EA
215.53
EUR
5276.2500
Asetoni, BAKER ANALYZED® jäämäanalytiikkaan, J.T. Baker®
Asetoni
Kaava:
CH₃COCH₃ MW: 58,08 g/mol |
MDL numero:
MFCD00008765 CAS-numero: 67-64-1 UN: 1090 ADR: 3,II |
![]() |
Testitulosten erittely
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.3 % |