Asetonitriili, BAKER ANALYZED® jäämäanalytiikkaan, J.T. Baker®
Toimittaja: Avantor
Synonyms:
Syaanimetaani
5283.2500EA
309.43
EUR
5283.2500
Asetonitriili, BAKER ANALYZED® jäämäanalytiikkaan, J.T. Baker®
Asetonitriili
Kaava:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol |
MDL numero:
MFCD00001878 CAS-numero: 75-05-8 UN: 1648 ADR: 3,II |
![]() |
Testitulosten erittely
Assay (by GC) | min. 99.9 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.2 % |