Ammoniumsulfaatti 6% (w/v) vesiliuos, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
0333-07EA 0 EUR
0333-07
Ammoniumsulfaatti 6% (w/v) vesiliuos, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ammoniumsulfaatti
Kaava: (NH₄)₂SO₄
MW: 132,14 g/mol
Tiheys: 1,72 g/cm³
MDL numero: MFCD00003391
CAS-numero: 7783-20-2
Order Now
Testitulosten erittely
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Assay ((NH₄)₂SO₄) (by formol method) 5.9 - 6.1 %
pH ("As Is" basis) 5.0 - 6.0