Sitruunahappo monohydraatti Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P101-33EA 0 EUR
P101-33 P101-38
Sitruunahappo monohydraatti Ph. Eur., E330, Macron Fine Chemicals™
Sitruunahappomonohydraatii
Kaava: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210,14 g/mol
MDL numero: MFCD00149972
CAS-numero: 5949-29-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/24/713424.jpg