Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O, Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P110-42EA 451.09 EUR
P110-42
Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O, Macron Fine Chemicals™
Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O
Kaava: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
MDL numero: MFCD00149181
CAS-numero: 10039-32-4