Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P116-33EA 73.1 EUR
MACRP116-36 P116-33 P116-42
Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Dinatriumvetyfosfaatti-12 H2O
Kaava: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358,14 g/mol
MDL numero: MFCD00149181
CAS-numero: 10039-32-4