Kloorivetyliuos Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P112-33EA 29.89 EUR
P112-33 P112-36
Kloorivetyliuos Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II