Kloorivetyliuos liuos 10% Biotech Reagent, meets analytical specification of Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
P111-40EA 3628.44 EUR
P111-40 P111-33 P111-38 P111-39
Kloorivetyliuos liuos 10% Biotech Reagent, meets analytical specification of Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Kloorivetyliuos
Kaava: HCl
MW: 36,46 g/mol
MDL numero: MFCD00011324
CAS-numero: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II