(±)-1,2-Propaanidioli Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor
P148-38EA 429.44 EUR
P148-38 P148-33
(±)-1,2-Propaanidioli Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
(±)-1,2-Propaanidioli
Kaava: CH₃CH(OH)CH₂OH
MW: 76,1 g/mol
MDL numero: MFCD00064272
CAS-numero: 57-55-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/57/710557.jpg