L(+)-viinihappo Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
Vaara
P107-33EA 0 EUR
MACRP107-38 MACRP107-31 P107-33
L(+)-viinihappo Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
L(+)-viinihappo
Kaava: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Kiehumispiste: 399 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 168…170 °C
Tiheys: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 150 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064207
CAS-numero: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 12,09237
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/32/2297232.jpg