Hait: Preparointiveitsen terät
23  results were found
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Hiiliterästä.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Stainless steel.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Scalpel blades, Hiiliteräs, Ei steriili, No. 15A, Foil packets of 5, carbon steel
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These Sabre blades made from carbon steel feature a 'closed' cutting edge for 'paring' or 'scraping' which makes them ideal for use within Podiatry an...
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These Dermatome blades are fitted into a handheld instrument which resembles an electric razor. The blade oscillates and the movement back and forth w...
Tuoteluettelon nro: (SWAN2102)
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: The sterile stainless steel Myringotomy blade is used in conjunction with the SF1 or SF13 Fine surgical handle in the treatment of 'Otitis media' or '...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (SWAN0326)
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: The stainless steel No.3 fitment or 'baby' stitch cutter is used in conjunction with the No.3 surgical handle.
UOM: 1 * 100 Items
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Blades made from carbon steel for use with craft tools.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Stainless steel. The 158 mm skin graft blades are used in the surgical removal of a patch of healthy skin from one area of the patient's body, usually...
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These stainless steel blades are thicker than a standard blade thus offering additional rigidity and strength when used in conjunction with the unique...
Tuoteluettelon nro: (233-0053)
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Stainless steel. Originally developed for use with skin grafts, these blades are also suitable for a wide range of other applications.
UOM: 1 * 20 Items
Tuoteluettelon nro: (SWAN9942)
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: This custom designed surgical stainless steel Silver's blade has a 11/2 inch (4 cm) postage stamp size cutting edge to be used with the Silvers miniat...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (SWAN2001)
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: This sterile stainless cervical biposy blade is used in conjunction with the long stainless steel Major handle to take a 'cone' biopsy from the tissue...
UOM: 1 * 10 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom