Surgical scalpel handle, SF13
Toimittaja: Swann-Morton
SWAN6061EA 106 EUR
SWAN6061
Surgical scalpel handle, SF13
Leikkausveitset ja veitsen terät Preparointiveitsen kahvat
Stainless steel.
Fits blades SM61, SM62, SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91 and Myringotomy blade.
Pakkaus: Individually sleeved.