VWR® UV-3100PC, Spektrofotometrit, skannaavat
Toimittaja: VWR
VWR®
634-6042EA 4660 EUR
634-6042
VWR® UV-3100PC, Spektrofotometrit, skannaavat
Spektrofotometrit ja fotometrit UV/Vis-spektrofotometrit
UV/Visible spectrophotometer for advanced measurements in quality control, biochemical and pharmaceutical applications.
  • Absorption, transmission and concentration photometry
  • Up to 10 quantitative standards
  • Four methods for calibration curve: Linear - linear through zero - square - cubic
  • Off-line calculation, re-scaling, curve tracking and peak search
  • Kinetic scanning time course or reacting rate calculations
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan neljä optista lasikyvettiä, kaksi kvartsikyvettiä, pölysuojus, USB-kaapeli, sovellusohjelmisto PC-ohjaukseen, neljäpaikkainen kyvetinpidin ja virtakaapeli, jossa on UK- ja EU-pistokkeet.