Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 7000-sarja
Toimittaja: VWR
VWR® B'Wipes
115-1829EA 129 EUR
115-1829 115-1824
Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 7000-sarja
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
Mikrokuitua, saumatut reunat, pyyhe ISO 3 puhdastiloihin.
  • Mikrokuituinen polyester-/nailonpyyhe, jonka reunat on saumattu (165 g/m²)
  • Tuotteet on pesty ja reunat saumattu, jotta puhdistustulos olisi erinomainen
  • Erittäin ohuiden, tiheästi kudottujen mikrokuitusäikeiden ansiosta pyyhe poistaa kontaminaatiot myös kuivana.
  • Ei naarmuta herkkiä pintoja, kuten optiikkaa
  • Erinomainen vaihtoehto herkkien pintojen puhdistamiseen tai tilanteisiin, jossa märällä liinalla ei voi pyyhkiä