Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 1000-sarja
Toimittaja: VWR
VWR® B'Wipes
115-1804EA 20.4 EUR
115-1804 115-1825 115-1803
Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 1000-sarja
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
Imukykyinen kuitukangaspyyhe ISO 5–6 -puhdastiloihin.
  • Kuitukangaspyyhe, valmistettu vesineulaamalla, 55 % selluloosaa ja 45 % polyesteria (68 g/m²)
  • Erittäin imukykyinen, vahva ja kestävä
  • Soveltuu käytettäväksi isopropanolin ja muiden liuotinten kanssa
  • Soveltuu roiskeiden siivoamiseen ja yleiseen pyyhintään