Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 3000-sarja
Toimittaja: VWR
VWR® B'Wipes
115-1806EA 32.5 EUR
115-1806 115-1805 115-1826
Puhdastilan pyyhkeet, B'Wipes, 3000-sarja
Pyyhkeet, liinat ja sienet Puhdastilan pyyhkeet Kuivat puhdastilan pyyhkeet
Polyesterinen pyyhe ISO 4 -puhdastiloihin.
  • Yhtä neulosta oleva polyesteripyyhe, jonka reunat on saumattu (130 g/m²)
  • Pyyhkeet on pesty, jotta pyyhkimistulos olisi entistäkin parempi
  • Puhdistaa tehokkaasti, kestää hankausta
  • Erinomainen valinta kaikentyyppisten pintojen yleispuhdistukseen
  • Saatavana edullisena mallina lattioita pyyhkimiseen