VWR®, Sentrifugiputket, metallittomat
Toimittaja: VWR
VWR®
525-0463EA 380 EUR
525-0463 525-0460
VWR®, Sentrifugiputket, metallittomat
Putket Sentrifugiputket
PP, conical, with natural HDPE flat cap with integral seal.
Soveltuu ympäristöalalle, esimerkiksi vesianalyyseihin ja muihin käyttötarkoituksiin, joissa putket saattavat kontaminoida näytteitä. Putkissa on sertifioidusti metallijäämiä alle 1 ppb.
Sertifikaatit: Manufactured in a Class 100000 room environment.
Pakkaus: Tukkupakatut putket toimitetaan 50 kappaleen pusseissa, 10 pussia per laatikko. Kierrätettävään SBS-telineeseen pakatut putket toimitetaan 25 kappaleen telineissä, 2 telinettä per pakkaus, 10 pakkausta per laatikko.