DNA AWAY® -dekontaminaatioliuos
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
732-2353EA 48.2 EUR
732-2353
DNA AWAY® -dekontaminaatioliuos
Puhdistusaineet Dekontaminaatioliuokset nukleiinihapoille
Käyttövalmis liuos DNA-kontaminaation poistamiseen. Työpintojen, instrumenttien, pipettien, PCR-laitteiden, yms. puhdistamiseen.
  • Sopii PCR-tehtäviin, estää virheelliset positiiviset PCR-tulokset
  • Monenlaisten pintojen helppoon puhdistukseen