Hait: Laboratory / General Purpose Freezers
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Kaupallisia pakastimia, joissa on staattinen jäähdytys.
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Kaupalliset pakastinmallit, joissa automaattinen sulatus.
Tuoteluettelon nro: (LIEBFNF4605)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Simple, classic, high-quality, with its shiny white-painted surface, the Liebherr fits particularly well into its surroundings and transcends fashion ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LBCP7949030)
Toimittaja: LABCONCO
Kuvaus: FreeZone® benchtop shell freezers provide a compact system for prefreezing samples for lyophilization.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LIEBFNC7277)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: NoFrost protects the freezer compartment from unwanted icing, which consumes a lot of energy and can be expensive. The touch display enables easy and ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (471-0483)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Näissä kipinättömissä laboratoriopakastimissa on staattinen jäähdytys sekä elektroninen säädinjärjestelmä, joka varmistaa lämpötilan vakauden ja tasai...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LIEBSFFFG4001)
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: Freezers with a spark-free interior specifically for storing explosive and highly flammable substances in laboratories and in the chemical industry.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Liebherr
Kuvaus: NoFrost freestanding freezers constructed of stainless steel. It features forced air cooling that maintains an even refrigeration temperature througho...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: The manual defrost, high-performance freezers are designed for applications in which even slight intermittent coil warming during auto defrost cannot ...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health
Tuoteluettelon nro: (LAUDL003446)
Toimittaja: LAUDA
Kuvaus: Laboratory upright freezers with reliable monitoring and highly efficient insulation for long-term storage and quality assurance of organic substances...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific™ TSX Series high-performance pharmacy refrigerators are designed with features that support sample protection and sustainability obj...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Designed for everyday laboratory needs the Thermo Scientific™ TSG series general purpose laboratory freezers are designed with your needs in mind. The...
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: This pre-set, high-performance –30 °C plasma freezer with automatic defrost is designed to meet strict requirements established by the AABB for the st...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Thermo Scientific™ TSX series high-performance undercounter lab refrigerators are designed with features that support sample protection and sustainabi...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom