Microplates, 96-well, no bottom
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI655000_40EA 265 EUR
GREI655000_40 GREI655000-06_40
Microplates, 96-well, no bottom
Kuoppalevyt Levyt suurtehoseulontaan
These 96-well plates are made from virgin polystyrene resin and moulded with no bottom.
  • Chimney-well design to help prevent cross-contamination