  • Kriteerit
    • In Stock (8)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Sauvat
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23.
Tuoteluettelon nro: (BRND90470)
Toimittaja:  Brand
Kuvaus:   Rod for sample dippers, Jatkovarsi upotettavalle näytteenottimelle, pituus 600 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KART2652)
Toimittaja:  KARTELL
Kuvaus:   High impact PS, white.
UOM:  1 * 500 Items
Tuoteluettelon nro: (HECH40321010)
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   Rod, eye ointment rod, Lasi, Ulkohalk.: 3-4 mm, Pituus: 100 mm
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Kuvaus:   AR®-Soda-lime glass.
Tuoteluettelon nro: (KAVA271070000)
Toimittaja:  Kavalier
Kuvaus:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 15,6 kg
Toimittaja:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Kuvaus:   DURAN®, borosiicate glass.
Toimittaja:  SCHOTT ROHRGLAS
Kuvaus:   Made of AR®-Glas .
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8