  • Kriteerit
    • In Stock (91)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Septa
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/32/68/22473268.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Pitkäikäiset GC-septumit injektioportin lämpötilaan 340 °C asti
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, Pharma-Fix butyyli/PTFE, Kovuus: 50° shore A, Paksuus: 3,0 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, Septum 18 mm, Silicone white/PTFE red, Kovuus: 45° shore A, Paksuus: 1,3 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, Kierretulpille, Schott GL45, Silikoni kermanvärinen / PTFE beige, Kovuus: 55° shore A, Paksuus: 3,2 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, PTFE puhdas, Kovuus: 53° shore D, Paksuus: 0,25 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, Valkoinen silikoni / beige PTFE, Kovuus: 45° shore A, Paksuus: 2,0 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, Butyyli, punainen/PTFE, harmaa, Kovuus: 55° shore A, Paksuus: 1,6 mm
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   VWR®, Septa, Silikoni läpikuultava/PTFE beige (EPA-laatu), Kovuus: 45° shore A, Paksuus: 3,2 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 56
  1  2  3  4  5  6  7  Seuraava 