Infrared moisture analyser, MA160
Toimittaja: Sartorius
611-2887EA 6000 EUR
611-2887
Infrared moisture analyser, MA160
Analysaattorit Moisture Analysers
Markkinoille tuodut helppokäyttöiset, tehokkaat ja pienikokoiset kosteusanalysaattorit antavat nopeasti toistettavia tuloksia, ja niissä on entistä parempi käyttöliittymä.
  • Prosessin seuranta kätevästi merkkivalojen avulla
  • Tehokkaat lämmityselementit takaavat nopean lämpenemisen ja lyhentävät prosessin kokonaiskestoa
  • BetterClean-rakenteen ansiosta näytekammion alustan ja lämmitysmoduulin voi irrottaa ja pestä astianpesukoneessa
  • Kosketusnäyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät käytöstä helppoa
  • Mini-USB-liitäntä ja automaattinen tulostimen tunnistus tiedonsiirtoa varten
MA160 on tarkoitettu rutiinitöihin ja menetelmäkehitykseen laadunvalvontalaboratorioissa, joissa tarvitaan nopeita ja hyvin toistettavia kosteusmittaustuloksia, useiden menetelmien hallintaa eri tuotteille sekä mahdollisuutta siirtää menetelmiä instrumentista toiseen.
Ensures easy method development and management, as well as simple sample handling and instrument performance testing. The Method Assistant function enables the user to easily develop new methods. Three simple steps are all it takes to develop a new method in less than 45 minutes.