Käden suoja
Toimittaja: Saint-Gobain
112-1981EA 53.8 EUR
112-1981
Käden suoja
Käsiensuojaimet
Silikonikumista valmistettu kuumuutta kestävä käden suoja suojaa käsiä kuumia laboratoriovälineitä käsiteltäessä.
  • Valmistettu vahvasta, repeytymättömästä silikonikumista
  • Kestää enintään 260 °C:n ja vähintään −57 °C:n lämpötiloja
  • Koverakärkiset nystyrät takaavat luistamattoman otteen
  • Yleiskoko