Etanoli Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Toimittaja: VWR Chemicals
85824.440EA 153 EUR
85824.440 85824.360
Etanoli Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
Etanoli Eurodenatured
Kaava: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
CAS-numero: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Helppo tapa kemiallisen tuotteen löytämiseen
Hae tarvitsemasi kemikaalit menetelmien (HPLC, GC, metallihiukkasten määritys, XRF jne.), tuotemerkkien (VWR, Merck jne.) tai tuoteluokan (standardi, kromatografia jne.) avulla
Testaa ja löydä
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%
Helppo tapa kemiallisen tuotteen löytämiseen
Hae tarvitsemasi kemikaalit menetelmien (HPLC, GC, metallihiukkasten määritys, XRF jne.), tuotemerkkien (VWR, Merck jne.) tai tuoteluokan (standardi, kromatografia jne.) avulla
Testaa ja löydä