Etanoli Eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Toimittaja: VWR Chemicals
85829.320EA 41.1 EUR
85829.320 85829.460 85829.360 85829.290 85829.550 85829.410
Etanoli Eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Etanoli Eurodenatured
Kaava: H₃CCH₂OH
MW: 46,07 g/mol
CAS-numero: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Helppo tapa kemiallisen tuotteen löytämiseen
Hae tarvitsemasi kemikaalit menetelmien (HPLC, GC, metallihiukkasten määritys, XRF jne.), tuotemerkkien (VWR, Merck jne.) tai tuoteluokan (standardi, kromatografia jne.) avulla
Testaa ja löydä
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (V/V) min. 93%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%
Helppo tapa kemiallisen tuotteen löytämiseen
Hae tarvitsemasi kemikaalit menetelmien (HPLC, GC, metallihiukkasten määritys, XRF jne.), tuotemerkkien (VWR, Merck jne.) tai tuoteluokan (standardi, kromatografia jne.) avulla
Testaa ja löydä