Anti-NUP62 Goat Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:8,000. Western Blot: Approximately 30 kDa band in human testis lysates after 0.5 μg/mL antibody staining. The 30 kDa band was successfully blocked by incubation with the immunizing peptide.
NUP62 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
NUP62 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: NUP62
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG PRSI45-986
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli NUP62
Antigeenin nimi Nucleoporin 62kDa
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Goat
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms FLJ20822, 62 kDa nucleoporin, FLJ43869, p62, DKFZp547L134, Nuclear pore glycoprotein p62, SNDI, IBSN, MGC841, NUP62
Pitoisuus 500 ug/mL
Immunogeeni NUP62 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the C-Terminus of NUP62.
Form Liquid
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm