Anti-POU3F1 Goat Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:2,000. Western Blot: Preliminary experiments in lysates of human brain (cerebellum, hippocampus, frontal cortex), mouse brain, rat brain and rat spinal cord gave no specific signal but low background (at antibody concentration up to 1 μg/mL).
OCT6 antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
OCT6 antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: POU3F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: 0
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG PRSI45-992
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli POU3F1
Antigeenin nimi POU Class 3 Homeobox 1
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Goat
ELISA Yes
Antigen synonyms OCT6, Oct-6, Octamer-binding protein 6, Octamer-binding transcription factor 6, POU domain transcription factor SCIP, OTF-6, OTF6
Pitoisuus 500 ug/mL
Immunogeeni OCT6 antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the internal region of 41188.
Form Liquid
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm