Anti-OMG Goat Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
ELISA: Antibody detection limit dilution 1:128,000. Approximately 150 kDa band observed in human amygdala lysates (calculated MW of 49.6 kDa according to NP_002535.3). The observed molecular weight corresponds to the glycosylated form. Recommended concentration: 0.1-0.3 μg/mL.
OMG antibody was purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide.
OMG antibody is supplied in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH 7.3 with 0.5% BSA.
Aliquot and store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: OMG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 µg 100 µG PRSI45-999
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli OMG
Antigeenin nimi Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein
Reaktiivisuus Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Goat
ELISA Yes
Antigen synonyms OMGP
Pitoisuus 500 ug/mL
Immunogeeni OMG antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide near the internal region of OMG.
Form Liquid
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm