Anti-HCAR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
The receptor FKSG80/GPR81 is a member of the Chemokine Receptor subfamily.
GPR81 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 2.5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: HCAR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Monkey
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-145
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli HCAR1
Reaktiivisuus Human, Monkey
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Immunogeeni GPR81 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GPR81 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm