Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Anti-PYGB Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
PYGB antibody can be used in Western Blot, and immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PYGB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey, Orangutan
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-156
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli PYGB
Antigeenin nimi Phosphorylase, Glycogen; Brain
Reaktiivisuus Monkey, Orangutan, Gorilla, Gibbon, Human
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GPBB
Immunogeeni PYGB antibody was raised against a peptide located near the internal domain of PYGB (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm