Anti-SLC5A3 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
SLC5A3 antibody can be used in ELISA, Western Blot, and immunohistochemistry starting at 5 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: SLC5A3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bat, Bovine, Dog, Human, Pig, Rabbit
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-166
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli SLC5A3
Antigeenin nimi Solute Carrier Family 5 Member A3
Reaktiivisuus Bovine, Rabbit, Human, Pig, Bat, Dog
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms SMIT, solute carrier family 5 inositol transporters, Na+/myo inositol cotransporter, Sodium/myo inositol cotransporter, Solute carrier family 5 member 3., Sodium/myo-inositol cotransporter, SLC5A3, member 3, SMIT2, Na+/myo-inositol cotransporter, SC5A3_HUMAN, sodium/myo inositol cotransporter 1
Immunogeeni SLC5A3 antibody was raised against a peptide located in the C-Terminal domain of SLC5A3 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm