Anti-PTPMT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
Provisional protein phosphatase.
PTPMT1 antibody can be used in Western Blot, immunohistochemistry starting at 10 μg/mL, and immunoprecipitation.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: PTPMT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Dog, Gorilla, Human, Monkey
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-193
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli PTPMT1
Antigeenin nimi Protein Tyrosine Phosphatase Mitochondrial 1
Reaktiivisuus Monkey, Gibbon, Gorilla, Human, Dog
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Immunogeeni PTPMT1 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal region of PTPMT1 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm