Anti-TMEM5 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
TMEM5 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 40 μg/mL, and flow cytometry.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: TMEM5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human, Monkey
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-203
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli TMEM5
Antigeenin nimi Transmembrane Protein 5
Reaktiivisuus Monkey, Human, Gorilla, Gibbon
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
Immunokemia Yes
Antigen synonyms ADPG-R, P2Y12, P2Y(ADP), P2Y(12)R, SP1999, BDPLT8, HORK3, P2T(AC), P2Y(cyc), P2Y(AC)
Immunogeeni TMEM5 antibody was raised against a peptide located near the Extracellular domain of TMEM5 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm