Anti-GPR84 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
G protein-coupled receptor EX33 is an Orphan-A GPCR with an unknown ligand.
GPR84 antibody can be used in ELISA, and immunohistochemistry starting at 20 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR84
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Gorilla, Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-221
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli GPR84
Antigeenin nimi G Protein-coupled Receptor 84
Reaktiivisuus Gorilla, Human, Gibbon
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms GPCR4, EX33
Immunogeeni GPR84 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of GPR84 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm