Anti-CCR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
CCR8, a Chemokine Receptor, binds the CC-chemokine I-309, which is secreted by umbilical vein endothelial cells. CCR8 also binds viral monocyte inflammatory protein-I (vMIP-I), which is induced by Kaposi sarcoma-related human herpesvirus-8. CCR8 induces endothelial chemotaxis and may function as an HIV-1 co-receptor on primary human cells, contributing to HIV-1-induced thymic pathogenesis (Lee et al., 2000).
CCR8 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 4.8 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: CCR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Gorilla, Human
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-226
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli CCR8
Antigeenin nimi Chemokine (C-C motif) receptor 8
Reaktiivisuus Human, Gorilla
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ELISA Yes
Immunokemia Yes
Antigen synonyms CY6, CMKBR8, CMKBRL2, CCR-8, GPRCY6, CC-CKR-8, CDw198, CKRL1, CD198, TER1
Immunogeeni CCR8 antibody was raised against a peptide located in the 3rd cytoplasmic domain of CCR8 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm