Anti-DUSP26 Rabbit Polyclonal Antibody
Toimittaja: ProSci Inc.
MGC1136 is classified as a dual specificity MAP kinase phosphatase.
DUSP26 antibody can be used in immunohistochemistry starting at 10 μg/mL.
PBS, 0.1% sodium azide.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: DUSP26
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gibbon, Bovine, Gorilla, Hamster, Horse, Human, Monkey, Mouse, Orangutan, Rabbit, Rat
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pistosyvyys Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
50 µg 50 µG PRSI48-304
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Antigeenin symboli DUSP26
Antigeenin nimi Dual Specificity Phosphatase 26
Reaktiivisuus Bovine, Mouse, Gorilla, Hamster, Gibbon, Human, Horse, Rat, Orangutan, Monkey, Rabbit
Konjugaatio Unconjugated
Klonaalisuus Polyclonal
Isäntä Rabbit
ELISA Yes
Immunokemia Yes
Antigen synonyms NEAP, MKP-8, NATA1, DUSP24, DSP-4, SKRP3, LDP-4, MKP8
Immunogeeni DUSP26 antibody was raised against a peptide located near the internal domain of DUSP26 (Human).
Form Liquid
Testatut aplikaatiot Immunoaffinity Chromatography
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm