  • Kriteerit
    • In Stock (18)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Proteiinien puhdistukseen liuokset
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"188"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Merck
Kuvaus:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Sephadex™ G-50 Medium is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of biomolecules >30 000 molecular weight. The la...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Sephacryl™ High Resolution (HR) gel filtration media allow fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides, and other macromolecules b...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   The classic Protein A Sepharose™ CL-4B is well documented for immunoglobin purification and fractionation and is suitable for immunoprecipitation proc...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   nProtein A Sepharose™ 4 Fast Flow is native protein A coupled to Sepharose™ 4 Fast Flow for the purification of monoclonal and polyclonal antibodies a...
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow, 90 µm, 200 ml
Tuoteluettelon nro: (28-4024-02)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   PlasmidSelect Xtra, 34 µm, 200 ml
UOM:  1 * 200 ml
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 188
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava