Organic reference standard, Oxymetazoline hydrochloride, Ph.Eur., RS
Toimittaja: LGC Standards
EDQMO0290000EA 251 EUR
EDQMO0290000
Organic reference standard, Oxymetazoline hydrochloride, Ph.Eur., RS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Organic Standards
  • In Monograph 0943
  • Solubility in water: 100 to 1000 g/l