Fenosafraniini
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO339340010EA 56.4 EUR
ACRO339340010 ACRO339340050
Fenosafraniini
Fenosafraniini
Kaava: C₁₈H₁₅ClN₄
MW: 322,8 g/mol
Sulamispiste: >300 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 81-93-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)