3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO458120250EA 179 EUR
ACRO458120250 ACRO458120050
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
Kaava: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Sulamispiste: 61…62 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191998
CAS-numero: 37942-07-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %