Metyylioleaatti 99% analytical standard for GC
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO460380010EA 41 EUR
ACRO460380010 ACRO460380050
Metyylioleaatti 99% analytical standard for GC
Metyylioleaatti
Kaava: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296,49 g/mol
Kiehumispiste: 186 °C (9 mmHg)
Sulamispiste: –20 °C
Tiheys: 0,87 g/cm³
Leimahduspiste: 180 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009578
CAS-numero: 112-62-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %