Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
Toimittaja: Merck
1.06587.1000EA
51.6
EUR
1.06587.1000
Buffer, di-Sodium hydrogen phosphate solution 0,066 M, pH 9,2, Supelco®
Biokemialliset puskuriliuokset
pH-puskuriliuokset