Etikkahappo ≥75% biofarmaseuttiseen tuotantoon
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
6519.9025EA 302 EUR
6519.9200 6519.9025 6519.2500
Etikkahappo ≥75% biofarmaseuttiseen tuotantoon
Etikkahappo
Kaava: H₃CCOOH
MW: 60,05 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036152
CAS-numero: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg